Learn More
Hexicarbonilo de cromo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542744
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 13007-92-6 | C6CrO6 | 220.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13007-92-6
Fórmula molecular C6CrO6
Peso molecular (g/mol) 220.06
Número MDL MFCD00010945
Clave InChI KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
PubChem CID 25589
ChEBI CHEBI:33031
Nombre IUPAC monóxido de carbono;cromo
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Especificaciones
Punto de ebullición 220°C
Nombre del producto químico o material Chromium hexacarbonyl
Punto de fusión 150°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Cristales y polvo cristalino
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Cr(CO)6
Índice Merck 15, 2236
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.06
Porcentaje de pureza ≥99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.