Learn More
Cloruro de cromo(II), anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343486
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 10049-05-5 | CrCl2
Chromium(II) chloride is used as a precursor to other inorganic and organometallic chromium complexes. It is a reagent in the Nozaki-Hiyama-Kishi reaction. It is also used in the Takai olefination to prepare vinyl iodides from aldehydes in the presence of iodoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de cromo(II) se utiliza como precursor de otros complejos de cromo inorgánicos y organometálicos. Es un reactivo en la reacción de Nozaki-Hiyama-Kishi. También se utiliza en la olefinación de Takai para preparar yoduros de vinilo a partir de aldehídos en presencia de yodoformo.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agua y metales activos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-05-5
Fórmula molecular CrCl2
Número MDL MFCD00010947
Sinónimo Chromous chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(II) chloride
Punto de fusión 824°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 25 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,2244
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.9
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 2.878