Learn More
Fluoruro de cromo(II), 95 %
Código de producto. p-7049823
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-10-2
Número MDL MFCD00016044
Especificaciones
Punto de ebullición >1300°C
Nombre del producto químico o material Chromium(II) fluoride
Punto de fusión 1100°C
Forma física Powder
Cantidad 5 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,2245
Información de solubilidad Soluble in water,boiling hydrochloric acid. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.99
Porcentaje de pureza 95%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.11 g/mL