Learn More
Antimonido de cromo(III), 99 %
Código de producto. p-7023996
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12053-12-2
Fórmula molecular CrSb
Peso molecular (g/mol) 173.756
Número MDL MFCD00049884
Clave InChI KECAIQNCFZTEBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromiumylidynestibane, chromium iii antimonide, chromium antimonide,
PubChem CID 24884257
Nombre IUPAC estibanilidinecromo
SMILES [Cr]#[Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) antimonide
Cantidad 10 g
Número UN UN1549
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.75
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 7.11