Learn More
Cloruro de cromo(III) hexahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072923 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
CAS 10060-12-5
Fórmula molecular Cl3CrH12O6
Peso molecular (g/mol) 266.44
Número MDL MFCD00149660
Clave InChI LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC tricloruro de cromo(3+), hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Especificaciones
Punto de fusión 83°C
Color Verde
pH 2 to 3
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.44g/mol
Envase Tarro de cristal
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.