Learn More
Fluoruro de cromo(III) hidrato, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7048979
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123333-98-2
Fórmula molecular CrF3
Peso molecular (g/mol) 108.99
Número MDL MFCD00016045
Clave InChI FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC chromium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) fluoride hydrate
Punto de fusión >1000°C
Color Verde
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Número UN UN1756
Índice Merck 14,2223
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.99 (Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic