Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de cromo(III), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050545
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14592-80-4
Fórmula molecular C15H3CrF18O6
Peso molecular (g/mol) 673.15
Número MDL MFCD00044995
Clave InChI GGQIHZBUYJMHAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Chromium(III) hexafluoroacetylacetonate
PubChem CID 91996126
Nombre IUPAC cromo(3+);(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olato
SMILES [Cr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Punto de fusión 83°C to 88°C
Color Verde
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 673.14