Learn More
Phosphate de chrome(III) tétrahydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407387
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
À utiliser comme catalyseur ou pigment
It is used as an additive in drugs, anti-corrosive pigments, catalysts and polymer manufacture, is also used to catalyze cation exchange in sorption reactions, as a laminated structure to dampen vibration and noise in a motor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-59-4
Formule moléculaire CrH8O8P
Poids moléculaire (g/mol) 219.026
Numéro MDL MFCD00016049
Clé InChI BVZHAJJRIRDSTG-UHFFFAOYSA-K
Synonyme chromium iii phosphate tetrahydrate, cr.po4.4h2o, chromium 3+ ion tetrahydrate phosphate, chromium 3+ phosphate-water 1/1/4, chromium 3+ tetrahydrate phosphate
CID PubChem 53471880
Nom IUPAC chrome(3+);phosphate;tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) phosphate tetrahydrate
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 219.04 (146.97 Anhydrous)
Aspect Dark powder
Densité 2.26 g/cm3
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis