Learn More
Sulfato de potasio y cromo(III) dodecahidrato, de 98,0 a 102,0 %, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120327 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7788-99-0
Fórmula molecular CrH24KO20S2
Peso molecular (g/mol) 499.386
Número MDL MFCD00149917
Clave InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
Nombre IUPAC potasio; cromo(3+); disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(Iii) Potassium Sulfate Dodecahydrate
Punto de fusión 89°C
Color Violeta
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CrK(SO4)2 · 12H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.4g/mol
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Densidad 1.8320g/cm3