Learn More
Sulfato de potasio y cromo(III) dodecahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7788-99-0 | CrH24KO20S2 | 499.386 g/mol
20.80€ - 171.86€
CAS | 7788-99-0 |
---|---|
Fórmula molecular | CrH24KO20S2 |
Peso molecular (g/mol) | 499.386 |
Número MDL | MFCD00149917 |
Clave InChI | ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J |
Sinónimo | chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p |
PubChem CID | 24596 |
Nombre IUPAC | potasio; cromo(3+); disulfato; dodecahidrato |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11354559
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11816.22 |
100 g |
20.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11479403
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11816.36 |
500 g |
47.54€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11489403
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11816.0E |
2500 g |
171.86€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Chromium(III) potassium sulfate is used for tanning of leather and as a photographic film hardener. It is used in manufacturing of chromium-containing catalyst.It is used in mordantin in printing and dyeing industry and it could also be used as analytical reagent. In addition, it is also used as food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl sulfato de potasio y cromo(III) se utiliza para el curtido de cuero y como endurecedor de películas fotográficas. Se utiliza en la fabricación de catalizadores con contenido en cromo. Se utiliza como mordiente en la industria de la impresión y el teñido y también podría usarse como reactivo analítico. Además, también se utiliza como aditivo alimentario.
Solubilidad
Soluble en agua. 24 g/100 ml (15 °C)
Notas
Incompatible con magnesio, aluminio. Almacenar lejos del calor.
7788-99-0 | |
499.386 | |
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J | |
24596 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] |
CrH24KO20S2 | |
MFCD00149917 | |
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p | |
potasio; cromo(3+); disulfato; dodecahidrato |
Especificaciones
Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate | |
7788-99-0 | |
CrK(SO4)2·12H2O | |
14,2229 | |
Soluble in water. 24g/100 mL (15°C) | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] | |
499.386 | |
499.39 (283.21 Anhydrous) | |
Odorless |
89°C | |
CrH24KO20S2 | |
MFCD00149917 | |
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p | |
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J | |
potasio; cromo(3+); disulfato; dodecahidrato | |
24596 | |
98% | |
1.83 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-401-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GB6850000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate