Learn More
Sulfato de potasio y cromo(III) dodecahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489403
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 7788-99-0 | CrH24KO20S2 | 499.386 g/mol
Chromium(III) potassium sulfate is used for tanning of leather and as a photographic film hardener. It is used in manufacturing of chromium-containing catalyst.It is used in mordantin in printing and dyeing industry and it could also be used as analytical reagent. In addition, it is also used as food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de potasio y cromo(III) se utiliza para el curtido de cuero y como endurecedor de películas fotográficas. Se utiliza en la fabricación de catalizadores con contenido en cromo. Se utiliza como mordiente en la industria de la impresión y el teñido y también podría usarse como reactivo analítico. Además, también se utiliza como aditivo alimentario.
Solubilidad
Soluble en agua. 24 g/100 ml (15 °C)
Notas
Incompatible con magnesio, aluminio. Almacenar lejos del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7788-99-0
Fórmula molecular CrH24KO20S2
Peso molecular (g/mol) 499.386
Número MDL MFCD00149917
Clave InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
Nombre IUPAC potasio; cromo(3+); disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 89°C
Cantidad 2500 g
Fórmula lineal CrK(SO4)2·12H2O
Índice Merck 14,2229
Información de solubilidad Soluble in water. 24g/100 mL (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.39 (283.21 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Densidad 1.83