Learn More
Nitruro de cromo, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12053-27-9 | CrN | 66.00 g/mol
63.52€ - 173.87€
CAS | 12053-27-9 |
---|---|
Fórmula molecular | CrN |
Peso molecular (g/mol) | 66.00 |
Número MDL | MFCD00016048 |
Clave InChI | YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11386518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012149.14 |
25 g |
63.52€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11396518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012149.22 |
100 g |
173.87€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Chromium nitride is used for stainless steel, corrosion resistance steel, alloy steel and such special steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12053-27-9 | |
66.00 | |
YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N |
CrN | |
MFCD00016048 |
Especificaciones
Chromium nitride | |
Polvo de malla -325 | |
MFCD00016048 | |
YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N |
12053-27-9 | |
CrN | |
Insoluble in water. | |
66.00 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H317
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-002-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Chromium nitride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Chromium nitride