Learn More
Nitruro de cromo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386518
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 12053-27-9 | CrN | 66.00 g/mol
Chromium nitride is used for stainless steel, corrosion resistance steel, alloy steel and such special steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12053-27-9
Fórmula molecular CrN
Peso molecular (g/mol) 66.00
Número MDL MFCD00016048
Clave InChI YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium nitride
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium nitride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chromium nitride