Learn More
Piezas de cromo, 2-3 mm, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chromium pieces |
Nombre de nota | 2 to 3mm (0.08 to 0.12 in.) thick |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 50 g |
Porcentaje de pureza | 99.995% |
Olor | Odorless |
Formulario | Placa rota, piezas irregulares grandes |