Learn More
Sulfato potásico de cromo dodecahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chromium potassium sulfate dodecahydrate |
Punto de fusión | 89.0°C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Morado |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 102% (Iodometry) |
Fórmula lineal | CrK(SO4)2·12H2O |
Índice Merck | 15, 2233 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 24 g/100 mL (15°C). |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chromium potassium sulfate dodecahydrate