Learn More
Polvo de cromo, < 10 micrómetros, 99,2 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378958
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-47-3
Fórmula molecular Cr
Peso molecular (g/mol) 52.00
Número MDL MFCD00010944
Clave InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nombre IUPAC cromo
SMILES [Cr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium
Color Gris
Aspecto Gray powder
Densidad 7.19g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.2% (Metals basis)
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Formulario Polvo