Learn More
Polvo de cromo, < 10 micrómetros, 99,2 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chromium |
Color | Gris |
Aspecto | Gray powder |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.2% (Metals basis) |
Cantidad | 50 g |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo |