Learn More
Siliciuro de cromo, > 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12018-09-6 | CrSi2 | 108.166 g/mol
66.33€ - 238.19€
CAS | 12018-09-6 |
---|---|
Fórmula molecular | CrSi2 |
Peso molecular (g/mol) | 108.166 |
Número MDL | MFCD00168070 |
Clave InChI | CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3 |
PubChem CID | 45051936 |
Nombre IUPAC | bis($l^{3}-silanilideno)cromo |
SMILES | [Si]#[Cr]#[Si] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11336528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012151.18 |
50 g |
66.33€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11326528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012151.30 |
250 g |
238.19€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Chromium silicide is applied in production of ceramic materials. It can also produce an oxidation-resistant surface in a low pressure plasma spraying.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12018-09-6 | |
108.166 | |
CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N | |
45051936 | |
[Si]#[Cr]#[Si] |
CrSi2 | |
MFCD00168070 | |
chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3 | |
bis($l^{3}-silanilideno)cromo |
Specifications
Chromium silicide | |
12018-09-6 | |
Polvo | |
CrSi2 | |
chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3 | |
CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N | |
bis($l^{3}-silanilideno)cromo | |
45051936 | |
Odorless | |
Gray powder |
1490°C | |
Gris | |
>95% | |
MFCD00168070 | |
Insoluble in water. | |
[Si]#[Cr]#[Si] | |
108.166 | |
108.17 | |
Moisture sensitive |
Safety and Handling
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-633-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes