Learn More
Objetivo de pulverización de siliciuro de cromo, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,5 % (base metálica)
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chromium silicide sputtering target |
Nombre de nota | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
Cantidad | 1 Ea. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número MDL | MFCD00168070 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.17 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |