Learn More
Monóxido de silicio de cromo, + 99,85 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050281
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Para deposición al vacío
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70320-14-8
Número MDL MFCD02091702
Sinónimo chromium silicon monoxide, d-arg1,d-trp5 inverted exclamation mark currency7 inverted exclamation mark currency9,leu11-substance p
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium silicon monoxide
Forma física Piezas sinterizadas de 1-3mm
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza ≥99.85%