Learn More
Silicato de cromo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11323827
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37264-20-3
Fórmula molecular CrOSi
Peso molecular (g/mol) 96.08
Número MDL MFCD02091702
Clave InChI ASAMIKIYIFIKFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium silicon monoxide, d-arg1,d-trp5 inverted exclamation mark currency7 inverted exclamation mark currency9,leu11-substance p
PubChem CID 57464841
Nombre IUPAC cromo;oxoniomilidesilanida
SMILES [O+]#[Si-].[Cr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium silicon monoxide
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.9%