Learn More
Óxido de cromo (VI), ACS, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
Chromium plating, copper stripping, aluminum anodizing, corrosion inhibitor, photography, ceramic glazes, colored glass, oxidizing agent in organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Cromado, pelado de cobre, anodizado de aluminio, inhibidor de corrosión, fotografía, esmaltes cerámicos, vidrio coloreado, agente oxidante en química orgánica
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 250°C (decomposition) |
Nombre del producto químico o material | Chromium oxide |
Punto de fusión | 196°C |
Nombre de nota | For analysis ACS |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >98+% |
Número UN | UN1463 |
Índice Merck | 14,2235 |
Información de solubilidad | Soluble in water,H2SO4,and alcohol; Also soluble in ether and nitric acid. |