Learn More
Óxido de cromo(VI), extra puro, SLR, Fisher Chemical
39.55€ - 53.45€
CAS | 1333-82-0 |
---|---|
Fórmula molecular | CrO3 |
Peso molecular (g/mol) | 99.99 |
Número MDL | MFCD00010952 |
Clave InChI | WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | trioxocromo |
SMILES | O=[Cr](=O)=O |
Descripción
1333-82-0 | |
99.99 | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Cr](=O)=O |
CrO3 | |
MFCD00010952 | |
trioxocromo |
Especificaciones
196°C | |
Rojo a violeta | |
Sólido | |
MFCD00010952 | |
O=[Cr](=O)=O | |
99.99 | |
Jarra para polvos de plástico |
1333-82-0 | |
1 | |
CrO3 | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
trioxocromo | |
99.99g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Chromium(VI) oxide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Sólido comburente Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.