Learn More
Chromium(Vi) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15632310 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reagent Grade, 99.9% trace metals basis
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1333-82-0
Fórmula molecular CrO3
Peso molecular (g/mol) 99.99
Número MDL MFCD00010952
Clave InChI WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
Nombre IUPAC trioxocromo
SMILES O=[Cr](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromium(Vi) Oxide
Cantidad 1 kg
Número UN 1463
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.99g/mol
Porcentaje de pureza 99.9% (trace metals basis)
Grado ReagentPlus™