Learn More
Óxido de cromo(VI), técnico, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072924 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 1333-82-0
Fórmula molecular CrO3
Peso molecular (g/mol) 99.99
Número MDL MFCD00010952
Clave InChI WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC trioxocromo
SMILES O=[Cr](=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 196°C
Color Rojo a violeta
pH 1
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.99g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium(VI) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.