Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cromótropo 2B
Código de producto. 15422132
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromotrope 2B
Punto de fusión 300.0°C
CAS 548-80-1
Fórmula molecular C16H9N3Na2O10S2
Número MDL MFCD00003951
Índice Merck 15, 2244
Sinónimo 4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16575, 4, 5-Dihydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
Clave InChI MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disodio; 5-hidroxi-3-[(4-nitrofenil)hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 513.36
PubChem CID 44135472
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.35
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad suitable for determination of boron
Espectrometría UV Complies
Color Verde a morado
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromotrope 2B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.