missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CIDEC Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Especificaciones

Antígeno CIDEC
Concentración 0.31 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16859913
Ver documentos
Proteintech
12287-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16849913
Ver documentos
Proteintech
12287-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

12287-1-AP recognizing CIDEC (calculated 28 kDa) as a 30 kDa and 45-50 kDa due to its posttranslational modification.

DNA fragmentation is one of the critical steps in apoptosis, which is induced by DNA fragmentation factor (DFF). DFF is composed of two subunits, a 40 kDa caspase-activated nuclease (DFF40) and a 45 kDa inhibitor (DFF45). Recently a novel family of cell-death-inducing DFF45-like effectors (CIDEs) has been identified. Human CIDE-3 is a novel member of CIDEs. There are 2 transcripts, CIDE-3 and CIDE-3alpha, were present in HepG2 and A375 cells. Consistent with its chromosome localization at 3p25, a region associated with high frequency loss of heterozygosity in many tumours, CIDE-3 may play an important role in prevention of tumorigenesis.
Especificaciones

Especificaciones

CIDEC
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q96AQ7
63924
CIDEC Fusion Protein Ag2913
Primary
-20°C
CIDEC
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Cell death activator CIDE 3, CIDE 3, CIDEC, Fsp27
CIDEC
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado