Learn More
1,8-Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
CAS: 470-82-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 470-82-6
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00167977
Clave InChI WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetil-3-oxabiciclo[2.2.2]octano
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Cineole
Punto de fusión 1.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9225g/mL
Punto de ebullición 176°C to 177°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4550 to 1.46
Cantidad 5 g
Beilstein 17,II,32
Índice Merck 15, 3938
Gravedad específica 0.9225
Rotación específica -0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (neat)
Información de solubilidad (in ethanol (70% v/v)) 1:2
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido