Learn More
Cloruro de cinamilo, 95 % trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245950
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 2687-12-9 | C9H9Cl | 152.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2687-12-9
Fórmula molecular C9H9Cl
Peso molecular (g/mol) 152.62
Número MDL MFCD00000986
Clave InChI IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamyl chloride, 3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, 3-chloro-1-phenyl-1-propene, trans-cinnamyl chloride, 1e-3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, benzene, 3-chloropropenyl, e-3-chloroprop-1-enyl benzene, unii-2i1adl56tx, 2i1adl56tx, cinnamylchloride
PubChem CID 639658
Nombre IUPAC [(E)-3-cloroprop-1-enil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamyl chloride
Nombre de nota 95% trans
Punto de fusión 7.0°C
Color De marrón amarillento a amarillo
Densidad 1.0960g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 126.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH2Cl
Índice de refracción 1.5830 to 1.5850
Cantidad 500 g
Beilstein 05, II, 372
Fieser 13,299
Gravedad específica 1.096
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, n,n-dmf,, acetone, formic acid, benzene, ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.62
Porcentaje de pureza 95% trans
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cinnamyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.