Learn More
cis-2,6-Dimetilpiperidina, 97+ %, ACROS Organics™
Código de producto. p-119590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-17-6
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.2
Número MDL MFCD00005986
Clave InChI SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N
Sinónimo cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666
PubChem CID 641768
Nombre IUPAC (2R,6S)-2,6-dimetilpiperidina
SMILES CC1CCCC(N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2, 6-Dimethylpiperidine
Nombre de nota 99%, min. 95% cis-isomer
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 127°C to 128°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4384 to 1.4404
Cantidad 5 g
Número UN 2733
Beilstein 20, 108
Fieser 02,156
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-2,6-Dimethylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.