Learn More
Clorhidrato de cis-2-aminometil-1-ciclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 24947-68-0 | C7H16NO | 130.21 g/mol
84.10€ - 292.00€
CAS | 24947-68-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H16NO |
Peso molecular (g/mol) | 130.21 |
Número MDL | MFCD00143984 |
Clave InChI | JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O |
Sinónimo | 1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium |
PubChem CID | 2724656 |
Nombre IUPAC | (1S,2S)-2-(aminometil)ciclohexan-1-ol; clorhidrato |
SMILES | [NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10063190
|
Thermo Scientific Acros
265882500 |
250 mg | Frasco de vidrio |
84.10€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10379240
|
Thermo Scientific Acros
265880010 |
1 g | Frasco de vidrio |
292.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
24947-68-0 | |
130.21 | |
JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O | |
2724656 | |
[NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O |
C7H16NO | |
MFCD00143984 | |
1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium | |
(1S,2S)-2-(aminometil)ciclohexan-1-ol; clorhidrato |
Especificaciones
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride | |
24947-68-0 | |
Blanco | |
98.5% min. (Argentometry) | |
MFCD00143984 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol | |
[NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O | |
130.21 | |
165.66 | |
Polvo cristalino |
99% | |
182.0°C to 185.0°C | |
Auténtico | |
C7H16NO | |
1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium | |
JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O | |
(1S,2S)-2-(aminometil)ciclohexan-1-ol; clorhidrato | |
2724656 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Sólido inflamable.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep container tightly closed.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.