Learn More
Ácido cítrico, sal de diamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric acid, diammonium salt |
Color | Blanco |
Densidad | 1.5000g/mL |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 2,5 kg |
Índice Merck | 15, 509 |
Gravedad específica | 1,5 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: soluble. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Citric acid, diammonium salt
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.