Learn More
Ácido cítrico monohidrato, 99.5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric acid monohydrate |
Punto de fusión | De 135,0 °C a 152,0 °C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Fórmula lineal | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O |
Índice Merck | 15, 2325 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: 676 g/l (25 °C). Otras solubilidades: 2,17 g/100 g de éter, 0,007 g/100 g de cloroformo, 15,43 g/100 g de alcohol amílico, 5,98 g/100 g de acetato de amilo, 5,28 g/100 g de acetato de etilo, 197 g/100 g de metanol, 62,8 g/100 g de propanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.15 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |
Grado | Analítica |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Citric acid monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.