Learn More
Ácido cítrico, sal triamónica, +97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
50 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric acid, triammonium salt |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97+% |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 50g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.22 |
Porcentaje de pureza | ≥97.0% |
Grado | Extra puro |
Forma física | Crystals |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido cítrico, sal triamónica, +97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido