Learn More
Ácido cítrico, dihidrato de sal trisódica, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10083010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
5 g, Glass Bottle, 5 GR
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500g
1kg
5kg
25kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 GR
5 KG
500 GR
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1545801
Fórmula molecular C6H9Na3O9
Peso molecular (g/mol) 294.1
Número MDL MFCD00150031
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, trisodium salt dihydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 8737
Información de solubilidad Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.09
Porcentaje de pureza 0.99
Grado Pure
Forma física Crystalline Powder or Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido cítrico, dihidrato de sal trisódica, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >