Learn More
Ácido cítrico, dihidrato de sal trisódica, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10083163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500g
1kg
5kg
25kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tambor de fibra
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 1545801
Fórmula molecular C6H9Na3O9
Peso molecular (g/mol) 294.1
Número MDL MFCD00150031
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, trisodium salt dihydrate
Información de descomposición >230 °C
Punto de fusión >300,0 °C
Color Blanco
Densidad 1.76g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Cantidad 5kg
Índice Merck 15, 8737
Información de solubilidad Solubilidad en agua:720 g/l (25 °C).Otras solubilidades: insoluble en alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.09
Porcentaje de pureza 0.99
Grado Pure
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate