Learn More
Ácido cítrico, dihidrato de sal trisódica, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10134520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500g
1kg
5kg
25kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tambor de fibra
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 1545801
Fórmula molecular C6H9Na3O9
Peso molecular (g/mol) 294.1
Número MDL MFCD00150031
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, trisodium salt dihydrate
Punto de fusión >300,0 °C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Cantidad 1kg
Índice Merck 15, 8737
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 720 g/l (25 °C). Otras solubilidades: insoluble en alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.09
Porcentaje de pureza 0.99
Grado Pure
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate