Learn More
Abrazaderas
Abrazaderas para matraces para incubadoras de agitación
Marca:  Medline Scientific AAA23551
27.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10163402
  • 29.35€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Descripción
La gama de incubadoras de agitación refrigeradas Lab Companion incluye el modelo SI-600R, una versión más pequeña, el SI-300R y el modelo de suelo SI-971R, que es capaz de incubar grandes volúmenes y a temperaturas muy bajas (+ 4 °C). Las unidades SI-300R y SI-600R son modelos de sobremesa con un ancho delgado para garantizar que encajan en los espacios más estrechos. La tapa, que se sujeta con puntales de presión de gas integrales, se abre para dar acceso frontal y superior a cualquier tamaño de matraz de hasta 2000 ml. El sistema de control CLS patentado supera las normas de seguridad de clase II para su uso en zonas en las que puede haber entornos inflamables.
  • El controlador PID garantiza el control exacto de la temperatura
  • Indicador LED
  • Permite seleccionar el movimiento orbital o de vaivén
  • Serpentines de refrigeración suministrados con modelos no refrigerados
  • Longitud de recorrido ajustable
  • Se suministra con una plataforma universal; gama de incubadoras de agitación de sobremesa y suelo adecuadas para una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
Matraz redondo de 100 ml
Pinzas