Learn More
R&L Enterprises™ Abrazadera de bureta semimicro para soportes
Para facilitar la conexión en soportes de anillo. Abrazadera de bureta semimicro para soportes R&L Enterprises™ consta de dos pinzas de resorte revestidas de plástico de 13 mm montadas a 50 mm de distancia en una placa fijada a una varilla.
Marca:  R&L Enterprises™ 3595
Código de producto. 12996826
  • 13.10€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para ajustar dobles nueces
  • Para buretas de 25 o 50 ml
  • La varilla 150 tiene un diámetro de 8 mm
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Pinzas
Para su uso con buretas de 25/50 ml