Learn More
Merck Accesorios para soportes de filtro de microanálisis de vidrio
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Marca:  Merck XX1012503
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15874146
  • 123.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Producto accesorio de filtración en vacío de vidrio MilliporeEstos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio de Millipore o para proporcionar una configuración alternativa. Este elemento es una pieza de accesorios para los kits de soporte de filtro de microanálisis de vidrio de 25 mm Millipore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Filtro de vacío de microanálisis de vidrio de 25mm
No estéril
0,98 in
Reutilizable
Aluminio anodizado
Abrazadera de resorte
25 mm