Learn More
Estándar de prueba de memoria 2 para ICP, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Cl- | 7200 μg/ml |
C | 2000 μg/ml |
P | 1000 μg/ml |
S | 1000 μg/ml |
Mo | 20 μg/ml |
Sb | 20 μg/ml |
Ti | 20 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Memory Test 2 |
Nota nome | For ICP/MS |
Imballaggio | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Nomi componenti o analita | Cl- (7200mg/L),C (2000mg/L),P (1000mg/L) |
Tecnica | ICP-MS |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo di soluzione | Standard Solution |
Tipo | ICP/ICP-MS Standard |
Elemento | Cl-, C, P |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio