Learn More
Honeywell™ Respirador de media máscara de clase 1 N7700
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pieza frontal de silicona hipoalergénica 100 % para una mayor comodidad
- El arnés de cuatro puntos de una unidad con correa para el cuello es fácil de uso y gracias a su diseño ergonómico y al sistema de suspensión mejorado se ajusta perfectamente en la parte superior de la cabeza, por lo que es muy cómodo
- La reducción del espacio de aire viciado significa menos aire exhalado reaspirado
- Rápido de desmontar y limpiar, con piezas reemplazables
- La válvula de exhalación superior permite que se exhale más cantidad de aire, así que los trabajadores se sienten más frescos y cómodos
- El grosor variable en el área de sellado se ajusta al puente de la nariz para comodidad y ajuste mejorados
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EPI de categoría III, Certificado CE: 250, Certificación CE, EN 140 |
Color | Negro |
Material | Faldón de silicona |
Tipo de producto | Respirador de media mascarilla |
Tamaño | M |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para muchos tipos de aplicaciones |
Estilo de arnés | 4 puntos |