Learn More
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper
Amber volumetric flask with glass stopper and USP certificate.
81.65€ - 144.00€
Especificaciones
Calibración | To Contain |
---|---|
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Reusable |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16357997
|
BRAND™
237464 |
25 mL | USP Single Batch |
81.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16367997
|
BRAND™
237465 |
50 mL | USP Single Batch |
85.55€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16377997
|
BRAND™
237467 |
100 mL | USP Single Batch |
86.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16387997
|
BRAND™
237469 |
250 mL | USP Single Batch |
114.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15131216
|
BRAND™
957469 |
250 mL | USP Single |
87.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15177316
|
BRAND™
957471 |
1 L | USP Single |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17863995
|
BRAND™
DAKKS/37465 |
50 mL | USP Batch |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Borosilicate 3.3
- To DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes USP certificate, single, single batch, or batch delivery
Especificaciones
To Contain | |
Autoclavable | |
Sí | |
No estéril |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Reusable | |
Narrow | |
Plano |