Learn More
Hirschmann™ Class A Graduated PMP Cylinders with Raised Blue Graduations
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio.
25.35€ - 99.45€
Especificaciones
Material | PMP |
---|---|
Descripción | Graduated cylinder, PMP |
Clase | A |
Desechables | Reusable |
Forma | Round |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13168049
|
Hirschmann™
7520170 |
25.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13178049
|
Hirschmann™
7520175 |
26.75€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10123771
|
Hirschmann™
7520186 |
250 mL |
56.10€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10692232
|
Hirschmann™
7520190 |
500 mL |
41.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10557441
|
Hirschmann™
7520194 |
2000 mL |
99.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Acc. to DIN 12681/ISO 6706 PMP
- Raised scale
- transparent
- Main point ring graduation
- Hexagonal base
- Conformity certified
Especificaciones
PMP | |
A | |
Round | |
Azul | |
Probeta de medición graduada |
Graduated cylinder, PMP | |
Reusable | |
Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio | |
Hexagonal |