Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con boquilla
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A y perfil bajo se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
20.60€ - 107.00€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
Class | B |
Tipo | Probeta de medición graduada |
Color de escala | Marrón |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11716682
|
Hirschmann™
2400160 |
10 ml |
20.95€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11716692
|
Hirschmann™
2400175 |
50 ml |
21.45€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11726692
|
Hirschmann™
2400180 |
100 mL |
26.25€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11736692
|
Hirschmann™
2400186 |
250 mL |
47.15€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11706692
|
Hirschmann™
2400170 |
25 ml |
20.60€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11746692
|
Hirschmann™
2400190 |
500 ml |
72.70€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10344361
|
Hirschmann™
2400193 |
1000 ml |
58.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10242951
|
Hirschmann™
2400194 |
2000 ml |
107.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Conforme DIN 12680-1• Alta resistencia química
• Probeta de forma baja
Especificaciones
Hexagonal | |
B | |
Marrón | |
Vidrio |
DIN EN ISO 4788 | |
Probeta de medición graduada | |
Redondo |