Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con esmerilado NS
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase B, graduación con esmerilado NS, Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio duraderos DURAN™.
42.15€ - 194.00€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Color de escala | Azul |
Forma | Redondo |
Tipo | Probeta mezcladora graduada |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11892851
|
Hirschmann™
2330160 |
10 ml |
42.15€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11802861
|
Hirschmann™
2330170 |
25 ml |
45.10€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11822861
|
Hirschmann™
2330180 |
100 ml |
54.15€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11832861
|
Hirschmann™
2330186 |
250 ml |
78.65€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15599025
|
Hirschmann™
2330194 |
2000 ml |
194.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11842861
|
Hirschmann™
2330190 |
500 ml |
127.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Con tapón de polietileno y esmerilado NS
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Líneas cortas, graduación en azul
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
Vidrio | |
Clase B | |
Polietileno |
Azul | |
Probeta mezcladora graduada | |
DIN EN ISO 4788 | |
Tapón de polietileno |