Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de PMP de clase A
La esterilización en autoclave de hasta 121 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Especificaciones
Clase | Clase B |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Temperatura máxima | 121 °C |
Forma | Redondo |
Color de escala | Azul |
Descripción
- Probeta graduada de perfil alto con boquilla
- Fabricación en PMP (polimetilpenteno)
- Base hexagonal
- Escala grabada en azul
- Cumple con DIN 12 681 ISO 6706
- La esterilización en autoclave de hasta 121 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
- Limpiar a una temperatura máxima 60 °de C para conservar las marcas e inscripciones
Especificaciones
Clase B | |
121 °C | |
Azul | |
Probeta de medición graduada |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
Hexagonal |