Descripción
- Monobloque de 1 a 50g
- Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
- Dotación estándar
- Monobloque de 1 a 20 g
- Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
- Estuches de madera opcionales
- Pesa clase E 2
Especificaciones
5 g | |
± 0,05 mg | |
Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial |