Learn More
Zwiebel™ Juego de pesas de clase F1 de 1 a 500 mg
El juego de pesas de Zwiebel™ está diseñado para su uso en la verificación o calibración de pesas de clase F2.
Marca:  Zwiebel™ PBI56830
Código de producto. 11810932
  • 877.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Descripción
  • Incluye la pesa siguiente: 1 x 1 mg, 2 x 2 mg, 1 x 5 mg, 1 x 10 mg, 2 x 20 mg, 1 x 50 mg, 1 x 100 mg, 2 x 200 mg, 1 x 500 mg
  • Las pesas de alambre triangular son de 1, 10 y 100 mg
  • Las pesas de alambre cuadrado y cuadrado doble son de 2, 20 y 200 mg
  • Las pesas de alambre pentagonal son de 5, 50 y 500 mg
  • Pesas destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y clase II de precisión alta
Especificaciones
Especificaciones
Juego de pesas
1 a 500 mg
12 Pesas
Recomendación de la OIML R111.
8500 ±100 kg/m3