Learn More
Zwiebel™ Pesas de clase F1
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de precisión media. Las pesas de caja de clase F1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase F2.
Marca:  Zwiebel™ PBI2301R
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11790613
  • 162.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Descripción
  • Pesa de clase F1
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
20 mg
± 0,03 mg
Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Zwiebel™ Pesas de clase F1 > Masa: 20 mg